Mezitylen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3,5-Trimethylbenzene
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
A11323.0FEA
8240
CZK
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
Mezitylen ≥98%
Mezitylen
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Vzorec:
C₉H₁₂ Bod varu: 163…165 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 0,865 Bod vzplanutí: 44 °C (111 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008538 CAS číslo: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 14,5907 |