Tisk…
Mezitylen 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene
161320010 161322500 161320025
ACRO161320010EA 3980 CZK
ACRO161320010 ACRO161322500 ACRO161320025
Mezitylen 97%, pure
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 163…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0.8637
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008538
CAS číslo: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05934
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %