Tisk…
Mezitylen 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 4820 CZK
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mezitylen 99%, extra pure
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 163…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0.8675 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008538
CAS číslo: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05934
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %