Tisk…
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 3170 CZK
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
1,3,5-Triisopropylbenzene
Vzorec: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Bod varu: 232…236 °C (760 mmHg)
Bod tání: -7 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008890
CAS číslo: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %