Tisk…
1,2,4-Trimethylbenzen zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pseudocumene
MQ200
8.14505.0100 8.14505.0500
8.14505.0100EA 802 CZK
8.14505.0100 8.14505.0500
1,2,4-Trimethylbenzen zS, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 169
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008527
CAS číslo: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08100
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.057 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (25 °C)
Flash Point 48 °C
Refractive Index 1.5047 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 7 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 485 °C