1,2,4-Trimethylbenzen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-63-6
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 48°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.882
Refractive Index: 1.5040
Odour: Aromatic
Melting Point: -44°
Boiling Point: 169-171°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether
Beilstein Reference: 1903005
Merck Reference: 14,7915
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008527
Vzorec:
C₉H₁₂ Bod varu: 169…171 °C Bod tání: –44 °C Hustota: 0,882 Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008527 CAS číslo: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 UN: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,7915 |