1,2,4-Trimethylbenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
140090010
140090025
140090100
ACRO140090010EA
2820
CZK
ACRO140090010
ACRO140090025
ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec:
C₉H₁₂ Bod varu: 168 °C (760 mmHg) Bod tání: –44 °C Hustota: 0,88 g/cm³ Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008527 CAS číslo: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 12,08100 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...