Tisk…
2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15041.14 A15041.22
A15041.14EA 2480 CZK
A15041.14 A15041.22
2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
2,4,6-Trimethylphenol
Purity: 98% CAS No.: 527-60-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 220-221° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002235
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 220…221 °C
Bod tání: 70…74 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002235
CAS číslo: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,III