Tisk…
2,4,6-Trimethylphenol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
140210100 140210500
ACRO140210100EA 1010 CZK
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Trimethylphenol 99%
2,4,6-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 70…73 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002235
CAS číslo: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF