Tisk…

2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 876 CZK
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Bod varu: 277 °C (760 mmHg)
Bod tání: 129…132 °C
Hustota: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008821
CAS číslo: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR