2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H50427.03
H50427.MD
H50427.03EA
11880
CZK
H50427.03
H50427.MD
2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
2,4,5-Trimethylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 496-78-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 72°
Boiling Point: 232°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020050
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 232 °C Bod tání: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020050 CAS číslo: 496-78-6 EINECS: 207-832-5 UN: 2430 ADR: 8,III |