Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
34750-250G-F 34750-1KG-F
SIAL34750-250G-FEA 986 CZK
SIAL34750-250G-F SIAL34750-1KG-F
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547