Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
03762-500G 03762-5KG
SIAL03762-500GEA 4180 CZK
SIAL03762-500G SIAL03762-5KG
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547