Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500
8.22021.0100EA 748 CZK
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol zS, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35
Bod varu: 265
Bod tání: 69…70 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C