Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 736 CZK
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547