2,6-Di-terc-butyl-p-krezol 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
A16863.0B
A16863.30
A16863.0BEA
2220
CZK
A16863.0B
A16863.30
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol 99
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Purity: 99%
CAS No.: 128-37-0
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.36
Flash Point: 127°(260°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1911640
Merck Reference: 14,1548
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011644
Vzorec:
C₁₅H₂₄O MW: 220.35 Bod varu: 264…265 °C Bod tání: 69…72 °C Hustota: 1.048 Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011644 CAS číslo: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 ADR: 9 III Merck Index: 13,01547 |