2,4,6-Trimethylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
A13049.22EA
1430
CZK
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
2,4,6-Trimethylaniline ≥98%
2,4,6-Trimethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 88-05-1
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: -5°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 636559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007740
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Bod varu: 232…234 °C Bod tání: –5 °C Hustota: 0,962 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007740 CAS číslo: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |