Tisk…
2,4,6-Trimethylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
157961000 157960025 157965000
ACRO157961000EA 1620 CZK
ACRO157961000 ACRO157960025 ACRO157965000
2,4,6-Trimethylaniline 97%
2,4,6-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 233 °C (760 mmHg)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007740
CAS číslo: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5505 to 1.5525 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5