Tisk…
2,4,6-Tri-tert-butylaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03 L01362.06
L01362.03EA 1610 CZK
L01362.03 L01362.06
2,4,6-Tri-tert-butylaniline 95%
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Purity: 95% CAS No.: 961-38-6 Molecular Formula: C18H31N Formula Weight: 261.46 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2272612 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011645
Vzorec: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…147 °C
Hustota: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011645
CAS číslo: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III