2-Chloromethyl-p-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Dimethylbenzyl chloride, α-Chloro-1,2,5-trimethylbenzene, 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dimethylbenzene
L01303.06
L01303.14
L01303.06EA
1340
CZK
L01303.06
L01303.14
2-Chloromethyl-p-xylene ≥98%
2-Chloromethyl-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Vzorec:
C₉H₁₁Cl MW: 154.64 Bod varu: 232…233 °C Hustota: 1.050 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000902 CAS číslo: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN: 3265 ADR: 8 II |