Tisk…
Lázně vodní a oběhová čerpadla, nerezová ocel, Optima ™
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 113030 CZK
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Lázně vodní a oběhová čerpadla, nerezová ocel, Optima ™
Lázně Lázně vodní, míchané
Řada lázní Grant Optima ™ obsahuje univerzální termostaty pro všeobecné použití i speciální termostaty kombinované s nerezovou lázní (vypouštěcí kohout u 12, 18, 26 a 38litrových lázní). Míchané lázně zajišťují vynikající teplotní stabilitu a rovnoměrnost. Jednotky lze také použít s externím chladicím příslušenstvím typu C1G a C2G pro provoz pod okolními teplotami.
  • Teplotní rozsah termostatů T100: teplota prostředí 5 na 100 °C. Nastavitelný rozsah 0 na 100 °C (při provozu pod okolními teplotami je nutné využívat chladicí příslušenství)
  • Teplotní rozsah termostatů TC120: teplota prostředí 5 na 200 °C. Nastavitelný rozsah −20 na +200 °C (při provozu pod okolními teplotami je nutné využívat chladicí příslušenství)
  • pumpa pro externí cirkulaci, zvukový a vizuální alarm a automatické vypnutí při překročení nastavené teploty (pouze TC120)
  • lázně s objem 12 litrů a výše mají dvoupolohovu montážní desku, a Optima™ tak může být upevněn na nádrži ve dvou polohách - ideální pro optimalizaci prostoru na pracovní desce
  • teplotní stabilita ±0,05 °C při 70 °C
Termostaty univerzální T100 a TC120: Digitální mikroprocesorem ovládané termostaty T100 a TC120 mají snadno použitelný otočný číselník a dvě funkční tlačítka pro rychlé nastavení teploty a navigaci v menu. Jednotky mají jasný přehledný displej se čtyřmi číslicemi, 3 nastavitelné teplotní programy, pojistku proti nízké hladině kapaliny, teplotní jistič, vizuální alarm, časovač a funkci uživatelské kalibrace pro optimalizaci přesného měření.
Termostaty pro náročnější používání TX150 a TXF200: Termostaty TX150 a TXF200 mají barevnou QVGA TFT obrazovku zobrazující aktuální a nastavenou teplotu a stavové ikony. Díky obrazovce QVGA TFT a tlačítkům se snadným ovládáním je možné se snadno pohybovat intuitivním systémem nabídky. Obě jednotky mají rozhraní RS232 a USB a lze je naprogramovat pomocí vzdáleného počítače nebo notebooku prostřednictvím softwaru Granwise ™ společnosti Grant (volitelné příslušenství). Mezi další funkce patří časovač, automatické vypnutí při překročení nastavené teploty, vizuální, zvukové a programovatelné alarmy pro vysoké a nízké teploty. Termostat TX150 může uložit 1 program se 30 programovými úseky. Termostat TXF200 může být programován prostřednictvím uživatelského rozhraní a může uložit až 10 programů se 100 úseky. Možnosti programování nabízí nastavení hodnoty cílové teploty a způsob dosažení buď během časového intervalu nebo můžete nastavit rychlost náběhu teploty a k tomu další programovatelné relé pro ovládání zapnutí / vypnutí pomocných zařízení nebo chladicích jednotek.
Teplotní rozsah termostatů TX150: teplota prostředí 5... 150 °C. Nastavitelný rozsah −50...+150 °C (při provozu pod okolními teplotami je nutné využívat chladicí příslušenství)
Teplotní rozsah termostatů TXF200: teplota prostředí 5... 200 °C. Nastavitelný rozsah −50...+200 °C (při provozu pod okolními teplotami je nutné využívat chladicí příslušenství)
Stabilita: ±0,01 °C při 70 °C
Připojovací port pro vnější teplotní sondu PT1000
Nastavení offsetu pro izotermický provoz
Pětibodová uživatelská kalibrace vnitřní i vnější sondy
Maximální kapacita čerpadla:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar regulace rychlosti
Informace o dodávce: míchané lázně jsou dodávány s termostatem, nádržemi a montážním můstkem, ale bez víka. Při práci při teplotách nad 60 °C doporučujeme používat víka, která je nutné objednat zvlášť.
Upozornení: * RT = okolní teplota
** Teplotní rozsah lze rozšířit na 0 ° C s chladicím příslušenstvím, Grant C1G. Katalogové číslo 473-4100
*** Teplotní rozsah lze rozšířit na −15 °C s chladicím příslušenstvím, Grant C2G. Katalogové číslo 473-4101