2,4,6-Trimethylbenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10104.18
A10104.04
A10104.09
A10104.18EA
7140
CZK
A10104.18
A10104.04
A10104.09
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 487-68-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5540
Melting Point: 14°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1364114
MDL No.: MFCD00003341
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Bod varu: 237 °C Bod tání: 14 °C Hustota: 1,005 Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003341 CAS číslo: 487-68-3 EINECS: 207-662-1 |