Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125570100 125570500
ACRO125570100EA 2090 CZK
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003341
CAS číslo: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)