2-Bromomesitylene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
A12277.18EA
1710
CZK
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
2-Bromomesitylene ≥99%
2-Bromomesitylene
Purity: 99%
CAS No.: 576-83-0
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 2°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907245
MDL No.: MFCD00000073
Vzorec:
C₉H₁₁Br Bod varu: 224…226 °C Bod tání: 2 °C Hustota: 1,322 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000073 CAS číslo: 576-83-0 EINECS: 209-405-9 |