Tisk…
4-tert-Butyltoluene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 3060 CZK
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluene 96%
4-tert-Butyltoluene
Vzorec: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Bod varu: 189…192 °C (760 mmHg)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 0,8612 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008837
CAS číslo: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %