Tisk…

p-Xylen 99+%, extra pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene

220210010 220210025
ACRO220210010EA 2900 CZK
ACRO220210010 ACRO220210025
p-Xylen 99+%, extra pure
p-Xylen
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 138 °C (760 mmHg)
Bod tání: 13 °C
Hustota: 0.866 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008556
CAS číslo: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR