Tisk…
1,4-Diethylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13343.06 A13343.14 A13343.22
A13343.06EA 2290 CZK
A13343.06 A13343.14 A13343.22
1,4-Diethylbenzene ≥98%
1,4-Diethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 105-05-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Aromatic Melting Point: -43° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 1903396 UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009264
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 182…184 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,862
Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009264
CAS číslo: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III