Tisk…
1,4-Diisopropylbenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155210250 155211000 155210050
ACRO155210250EA 1340 CZK
ACRO155210250 ACRO155211000 ACRO155210050
1,4-Diisopropylbenzene 99%
1,4-Diisopropylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈
Bod varu: 203 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008892
CAS číslo: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 18 to 19 %