Tisk…
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 1690 CZK
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Vzorec: C₁₄H₂₂
MW: 190.33
Bod varu: 236 °C
Bod tání: 75…79 °C
Hustota: 0.985
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008836
CAS číslo: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9 III