m-Xylen ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
L03788.AEEA
906
CZK
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
m-Xylen ≥99%
m-Xylen
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Vzorec:
C₈H₁₀ Bod varu: 138…139 °C Bod tání: –47 °C Hustota: 0,866 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008536 CAS číslo: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,II Merck Index: 14,10081 |