Tisk…
m-Xylen 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dimethylbenzene
180860010 180860025 180862500 180860100
ACRO180860010EA 2790 CZK
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500 ACRO180860100
m-Xylen 99+%, extra pure
m-Xylen
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106.17
Bod varu: 138
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0.864 g/cm³
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008536
CAS číslo: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %