1,3-Diisopropylbenzene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B23904.18
B23904.30
B23904.18EA
1070
CZK
B23904.18
B23904.30
1,3-Diisopropylbenzene 96%
1,3-Diisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 99-62-7
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -63°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1905828
MDL No.: MFCD00008889
Vzorec:
C₁₂H₁₈ Bod varu: 204 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0,856 Bod vzplanutí: 76 °C (170 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008889 CAS číslo: 99-62-7 EINECS: 202-773-1 UN: 3082 ADR: 9,III |