Tisk…

o-Xylén, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 2230 CZK
95660-5ML 95660-50ML
o-Xylén, Supelco®
o-Xylén
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106.17
Bod varu: 144
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008519
CAS číslo: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR