o-Xylén ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dimethylbenzene
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
A11358.0FEA
2820
CZK
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
o-Xylén ≥99%
o-Xylén
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Vzorec:
C₈H₁₀ MW: 106.17 Bod varu: 143…145 °C Bod tání: –25 °C Hustota: 0.877 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008519 CAS číslo: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 14,10081 |