Tisk…
o-Xylén ≥96% for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
22902.K2 22902.M1
22902.K2EA 3750 CZK
22902.K2 22902.M1
o-Xylén ≥96% for HPLC
o-Xylén
Purity: 96% min CAS No.: 95-47-6 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 32°(89°F) Physical Form: liquid Density: 0.877 Refractive Index: 1.5050 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1815558 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00008519
Vzorec: C₈H₁₀
Bod varu: 143…145 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0,877
Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008519
CAS číslo: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM