1,2-Diethylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L18775.04
L18775.09
L18775.18
L18775.04EA
1620
CZK
L18775.04
L18775.09
L18775.18
1,2-Diethylbenzene ≥97%
1,2-Diethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 135-01-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -31°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1904392
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009258
Vzorec:
C₁₀H₁₄ MW: 134.22 Bod varu: 183 °C Bod tání: –31 °C Hustota: 0.880 |
MDL Number:
MFCD00009258 CAS číslo: 135-01-3 EINECS: 205-170-1 UN: 2049 ADR: 3 III |