Tisk…
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
A13286.03 A13286.06 A13286.14
A13286.03EA 1290 CZK
A13286.03 A13286.06 A13286.14
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
2,6-Dimethylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 118-72-9 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5749 Odour: Unpleasant Boiling Point: 122°/50mm Beilstein Reference: 1099405 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010021
Vzorec: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Bod varu: 122 °C (50 mmHg)
Hustota: 1,038
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010021
CAS číslo: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III