3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23168.03
B23168.06
B23168.14
B23168.03EA
1750
CZK
B23168.03
B23168.06
B23168.14
3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
3,4-Dimethylthiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 18800-53-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5736
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2040353
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010023
Vzorec:
C₈H₁₀S Bod varu: 218 °C Bod tání: 54…56 °C Hustota: 1,027 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010023 CAS číslo: 18800-53-8 EINECS: 242-587-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |