Tisk…
2,5-Xylenol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 975 CZK
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xylenol 99+%
2,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 212
Bod tání: 75…77 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002237
CAS číslo: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %