3,5-Xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
A12236.22
A12236.36
A12236.22EA
1210
CZK
A12236.22
A12236.36
3,5-Xylenol ≥98%
3,5-Xylenol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-68-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 774117
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002307
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122.17 Bod varu: 222 °C Bod tání: 61…65 °C Hustota: 1.12 Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002307 CAS číslo: 108-68-9 EINECS: 203-606-5 UN: 2261 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10215 |