Tisk…
3,5-Xylenol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 1090 CZK
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xylenol 99+%
3,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 222 °C (760 mmHg)
Bod tání: 63…66 °C
Hustota: 1,115 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002307
CAS číslo: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %