Tisk…

2,4-Di-tert-butylphenol 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

160120025 160125000 160121000
ACRO160120025EA 3580 CZK
ACRO160120025 ACRO160125000 ACRO160121000
2,4-Di-tert-butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₄H₂₂O
Bod varu: 264 °C (760 mmHg)
Bod tání: 54…59 °C
Hustota: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008828
CAS číslo: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR