2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
A17244.0BEA
2080
CZK
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
2,6-Di-tert-butylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 128-39-2
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 120°(248°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1841887
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008820
Vzorec:
C₁₄H₂₂O MW: 206,33 g/mol Bod varu: 252…253 °C Bod tání: 35…38 °C Hustota: 0,914 Bod vzplanutí: 120 °C (248 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008820 CAS číslo: 128-39-2 EINECS: 204-884-0 UN: 3077 ADR: 9,III |