2,6-Di-tert-butylphenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
113000010
113000025
113002500
ACRO113000010EA
2160
CZK
ACRO113000010
ACRO113000025
ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
2,6-Di-tert-butylphenol
Vzorec:
C₁₄H₂₂O Bod varu: 253 °C (760 mmHg) Bod tání: 35…38 °C Hustota: 0,914 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008820 CAS číslo: 128-39-2 EINECS: 204-884-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 38 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |