3,5-Dimethylanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
B20651.14
B20651.22
B20651.14EA
2480
CZK
B20651.14
B20651.22
3,5-Dimethylanisole ≥99%
3,5-Dimethylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 874-63-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 2040905
MDL No.: MFCD00008398
Vzorec:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Bod varu: 192…193 °C Bod tání: –0,2 °C Hustota: 0,960 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008398 CAS číslo: 874-63-5 EINECS: 212-865-3 |