2,6-Dimethylanisole 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B20365.14
B20365.22
B20365.14EA
2120
CZK
B20365.14
B20365.22
2,6-Dimethylanisole 98
2,6-Dimethylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Vzorec:
C₉H₁₂O MW: 136.19 Bod varu: 181…182 °C Hustota: 0.962 Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008380 CAS číslo: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |