2,3-Dimethylanisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
A19992.09
A19992.18
A19992.09EA
1800
CZK
A19992.09
A19992.18
2,3-Dimethylanisole ≥97%
2,3-Dimethylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 195 °C Bod tání: 29 °C Hustota: 0,984 Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008376 CAS číslo: 2944-49-2 EINECS: 220-948-0 |