Tisk…
2-Nitro-m-xylene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
L05546.22 L05546.36
L05546.22EA 1320 CZK
L05546.22 L05546.36
2-Nitro-m-xylene ≥99%
2-Nitro-m-xylene
Purity: 99% CAS No.: 81-20-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5220 Melting Point: 14-16° Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 2046066 UN No.: 1665 MDL No.: MFCD00007181
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 225…227 °C
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1.110
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007181
CAS číslo: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1 II