4-Nitro-o-xylene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 255…257 °C Bod tání: 27…31 °C Hustota: 1,136 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007268 CAS číslo: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1,II |