3,5-Xylidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
A10570.22
A10570.36
A10570.22EA
1520
CZK
A10570.22
A10570.36
3,5-Xylidine ≥97%
3,5-Xylidine
Purity: 97+%
CAS No.: 108-69-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Characteristic
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507051
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007813
Vzorec:
C₈H₁₁N MW: 121.18 Bod varu: 220…221 °C Bod tání: 9…11 °C Hustota: 0.971 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007813 CAS číslo: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |